Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (Peroxidase)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
810-4302
ROCK810-4302EA 468 EUR InStock
ROCK810-4302
Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Anticorps
Fab Anti-MOUSE IgG (H&L) is suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, immunoperoxidase electron microscopy and immunochemistry as well as other peroxidase-antibody based enzymatic assays requiring extremely low background levels, absence of F(c) mediated binding, lot-to-lot consistency, high titer and specificity.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:62000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:4000;
Restore with deionized water (or equivalent); 500 µl
Do not add Sodium Azide!

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité