Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate d'heptyle

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Acetic acid heptyl ester

3155.1
ROTH3155.1EA 0 EUR InStock
ROTH3155.1
Acétate d'heptyle
Acétate d'heptyle


Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50.2 °C
Densité: 0.8891 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00027311
Numéro CAS: 112-06-1
EINECS: 203-932-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité