Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Méthylacétophénone

Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone

3603.1
ROTH3603.1EA 0 EUR InStock
ROTH3603.1
4'-Méthylacétophénone
4'-Méthylacétophénone


Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28 °C
Densité: 1.013 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008751
Numéro CAS: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité