Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one

3950.1
ROTH3950.1EA 37.9 EUR InStock
ROTH3950.1
(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
α-Ionone


Formule: C₁₃H₂₀O
MW: 192,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001565
Numéro CAS: 127-41-3
EINECS: 204-841-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité