Acide 5-fluoroorotique
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 5-FOA, 2,6-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine-4-carboxylic acid, 5-Fluoro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, 5-Fluorouracil-4-carboxylic acid
4015.3
ROTH4015.3EA 155 EUR InStock
ROTH4015.3
Acide 5-fluoroorotique
Acide 5-fluoroorotique
Formule: C₅H₃FN₂O₄
MW: 174,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042526
Numéro CAS: 703-95-7
EINECS: 211-876-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité