Acétate d'isobutyle
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: 2-Methylpropyl acetate
5092.1
ROTH5092.1EA 0 EUR InStock
ROTH5092.1
Acétate d'isobutyle
Acétate d'isobutyle
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008932
Numéro CAS: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
ONU: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05147
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité