Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aldéhyde propionique

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Propanal

6836.1
ROTH6836.1EA 0 EUR InStock
ROTH6836.1
Aldéhyde propionique
Aldéhyde propionique


Formule: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 48 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –81 °C
Densité: 0.811 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007020
Numéro CAS: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
ONU: 1275
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07915
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité