Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

PIPES-K2

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) dipotassium salt, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid dipotassium salt, PIPES-K2, Dipotassium piperazine-1,4-diethanesulphonate, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid dipotassium salt

6958.2
ROTH6958.2EA 0 EUR InStock
ROTH6958.2
PIPES-K2
PIPES-K2


Formule: C₈H₁₆N₂O₆S₂K₂
MW: 378,55 g/mol
Numéro CAS: 108321-27-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité