Chlorure d'éthylammonium
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Aminoethane hydrochloride, Ethylamine hydrochloride
9745.1
ROTH9745.1EA 149 EUR InStock
ROTH9745.1
Chlorure d'éthylammonium
Chlorure d'éthylammonium
Formule: C₂H₈ClN
MW: 81,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012885
Numéro CAS: 557-66-4
EINECS: 209-182-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité