Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gas monitor for supplied breathing air, GX4

Fournisseur: RPB SAFETY
08-400-G 08-420-01 08-420-02 08-420-03 08-420-04 08-231 08-435 08-436 08-434
RPBS08-400-GEA 0 EUR InStock
RPBS08-400-G RPBS08-420-01 RPBS08-420-02 RPBS08-420-03 RPBS08-420-04 RPBS08-231 RPBS08-435 RPBS08-436 RPBS08-434
Gas monitor for supplied breathing air, GX4
Respirators Systèmes de respiration
The RPB GX4 gas monitor continually monitors the quality of supplied breathing air. As soon as the air is no longer of EN breathing air standard, the unit will alarm to warn the respirator wearer that air entering the respirator is no longer safe to breath.

  • Illuminated display that shows real time data
  • Complete quick and easy calibration checks with no set points required
  • 103 dBA staccato alarm
  • Monitor up to four gases simultaneously
  • Sturdy mounting bracket
  • Cartridges can be easily removed and replaced
  • Robust power inlet
  • Push-release air inlet
  • Strong nylon ABS case will handle the harshest of conditions
  • Operating temperature: 0 to 45 °C

The GX4 can monitor for:
• Carbon Monoxide - alarm point +5 ppm (EN standard)
• Carbon Monoxide - alarm point +10 ppm
• Hydrogen Sulphide - alarm point 10 ppm
• Oxygen - alarm point anything outside of 19,5 to 23% Oxygen (EN Standard)

Further to monitoring and alarming, the unit also keeps a full data log for the beathing air records for up to two years, allowing login through built-in wifi on user's phone, tablet, or computer. Review the air records and any events that have been logged. These reports can be downloaded on a csv/excel file and stored away in company records.

The unit can be mounted on the side of the 04 to 900 RPB radex breathing airline filter, or hard mounted into the shop/facility breathing airline system. Only one monitor is required per air source (compressor). The Sensors have a calibration life span of 2 years. However, a regular bump check is required to ensure the sensors are still reading accurately. This is a simple 2-minute task. At the end of the test, the calibration certificate automatically updates itself.

Certifications: EN 12021.

Information de livraison: Gas sensors sold separately.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité