Papier buvard, Amersham Hybond™
Fournisseur: Cytiva
RPN6101M
RPN6101MEA 92.97 EUR InStock
RPN6101M
Papier buvard, Amersham Hybond™
Papiers buvard
Papier buvard de laboratoire de recherche pour une utilisation dans les électrophorèses sur gel dans toutes les applications de biologie moléculaire et d'études des protéines.
  • Recommandé pour une utilisation avec toutes les membranes de transfert Hybond™
  • Sa grande pureté et son uniformité garantissent des résultats homogènes et reproductibles
  • Grade de cellulose pure, papier d'une épaisseur de 0,39 mm avec résistance moyenne lorsqu'il est humide et surface lisse
Collapse All
Désignation Dimensions Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Feuilles 200×200 mm 100 RPN6101M
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité