Pointes à filtre, Biosphere®
Fournisseur: SARSTEDT
70.3010.255 70.3010.265 70.760.212 70.765.210 70.1131.210 70.1186.210 70.3050.255
SARS70.3010.255EA 178.2 EUR InStock
SARS70.3010.255 SARS70.3010.265 SARS70.760.212 SARS70.765.210 SARS70.1131.210 SARS70.1186.210 SARS70.3050.255
Pointes à filtre, Biosphere®
Pointes de pipettes
Ces pointes à filtre de qualité supérieure sont fabriquées dans un environnement de production contrôlé, conforme aux normes de pureté les plus strictes. L'élément filtrant sert de barrière anti-aérosols protégeant la pipette des contaminations et garantissant un pipetage sûr des échantillons d'ADN ou d'ARN, toxiques ou infectieux.
  • Stériles, apyrogènes et exemptes de DNase, RNase et d'ATP.
  • Exempts d'inhibiteurs de PCR afin de garantir la fiabilité des méthodologies de PCR
  • Le filtre se compose de matériaux poreux, en plastique qui s'apparente à une éponge : permet à l'air de passer lorsque vous utilisez des pipettes à déplacement d'air
  • Structure complexe qui empêche les aérosols de pénétrer à l'intérieur de la tige de la pipette
Conditionnement: Each tip box is additionally protected by a special sterile bag packaging.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité