Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0) ≥98%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Danger
Synonyms: Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0) (Wax encapsulated) (ca. 0.05mmol/capsule), Ni(COD)2
28-0010-2G
STRE28-0010-2GEA 95 EUR InStock
STRE28-0010-2G
Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0) ≥98%
Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Formule: C₁₆H₂₄Ni
MW: 275,06 g/mol
Point de fusion: 60 °C (N2) (dec.)
Numéro MDL: MFCD00058902
Numéro CAS: 1295-35-8
EINECS: 215-072-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité