Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A0007-500G A0007-25G
TCIAA0007-500GEA 255 EUR InStock
TCIAA0007-500G TCIAA0007-25G
Acétamide ≥98.0% (par GC)
Acetamide


Formule: C₂H₅NO
MW: 59,07 g/mol
Point d'ébullition: 221,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…81 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008023
Numéro CAS: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 14,00043
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42217f03134d8a5ed18aed0d37ee8372137faa4a&vid=42217f03134d8a5ed18aed0d37ee8372137faa4a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité