Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Methoxyacetanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2-Methoxyphenyl)acetamide

A0018-25G
TCIAA0018-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAA0018-25G
2'-Methoxyacetanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2'-Methoxyacetanilide


Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,1891 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026117
Numéro CAS: 93-26-5
EINECS: 202-233-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76a750099db971f7a425f26d64c387b9cf32571a&vid=76a750099db971f7a425f26d64c387b9cf32571a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité