Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Di-Sodium 3-amino-1,5-naphtalènedisulfonate ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Naphthylamine-4,8-disulphonic acid disodium salt, Disodium 3-Amino-1,5-naphthalenedisulphonate, C acid

A0339-25G
TCIAA0339-25GEA 183 EUR InStock
TCIAA0339-25G
Di-Sodium 3-amino-1,5-naphtalènedisulfonate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Di-Sodium 3-amino-1,5-naphtalènedisulfonate


Formule: C₁₀H₉NO₆S₂
MW: 347,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070487
Numéro CAS: 14170-43-5
EINECS: 238-014-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité