Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitro-4-(trifluorométhyl)aniline ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene

A0376-25G
TCIAA0376-25GEA 105 EUR InStock
TCIAA0376-25G
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)aniline ≥99.0% (par GC)
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)aniline


Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Point de fusion: 107 °C
Numéro MDL: MFCD00007155
Numéro CAS: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fa78a21fe05f9f8ada3810733a9ed283c908f9f&vid=0fa78a21fe05f9f8ada3810733a9ed283c908f9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 106.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité