Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-[Bis(p-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-one

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Bis(4-hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one

A0598-25G
TCIAA0598-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAA0598-25G
4-[Bis(p-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-one
4-[Bis(p-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-one


Formule: C₁₉H₁₄O₃
MW: 290,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001624
Numéro CAS: 603-45-2
EINECS: 210-041-8
Merck Index: 14,00881
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ce9a68eadb2be73c56304c68926862eed854272&vid=6ce9a68eadb2be73c56304c68926862eed854272&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Transition interval (pH) (yellow red)6.8 to 8.0 (red)
Sensitiveness to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité