Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Acid red 52 ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Food Red No.106, Sodium 4-(3,6-bis(diethylamino)xanthylium-9-yl)benzene-1,3-disulphonate, Kiton Red S, Sulphorhodamine B sodium salt, Lissamine rhodamine B-200

A0600-25G
TCIAA0600-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAA0600-25G
Acid red 52 ≥98.0% (par HPLC)
Acid red 52


Formule: C₂₇H₃₀N₂O₇S₂
MW: 580.65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010180
Numéro CAS: 3520-42-1
EINECS: 222-529-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05ea7354927815edf03aad230c3ce62c7e77d6a8&vid=05ea7354927815edf03aad230c3ce62c7e77d6a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Lambda max. 564.0 to 568.0 nm (1.5g/L AcONH4 sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,800 (1.5g/L AcONH4 sol., 564.0 to 568.0 nm)

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..