Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Aminoindazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Aminoindazole, 1H-Indazol-6-amine, 6-Amino-1H-indazole, Indazol-6-ylamine, Indazol-6-amine, 1H-Indazol-6-ylamine

A0798-25G
TCIAA0798-25GEA 107 EUR InStock
TCIAA0798-25G
6-Aminoindazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Amino-1H-indazole


Formule: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210 °C
Numéro MDL: MFCD00005696
Numéro CAS: 6967-12-0
EINECS: 230-177-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6826d26f296b99e7e4f435345716bf77dc19b024&vid=6826d26f296b99e7e4f435345716bf77dc19b024&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 211.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité