Acétophénone-oxime ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl phenyl ketoxime, 1-Phenyl-1-ethanone oxime, Acetophenone Oxime
A0807-25G
TCIAA0807-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAA0807-25G
Acétophénone-oxime ≥98.0% (par GC, azote total)
Acetophenone oxime
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Point de fusion: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00013931
Numéro CAS: 613-91-2
EINECS: 210-360-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d133f3d233a58d2cda13e162cf529e20f2ab186f&vid=d133f3d233a58d2cda13e162cf529e20f2ab186f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité