Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexyl acetoacetate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetoacetic Acid Hexyl Ester

A0913-25ML
TCIAA0913-25MLEA 99 EUR InStock
TCIAA0913-25ML
Hexyl acetoacetate ≥97.0% (par GC)
Hexyl acetoacetate


Formule: C₁₀H₁₈O₃
MW: 186,25 g/mol
Point d'ébullition: 239°C
Numéro MDL: MFCD00059440
Numéro CAS: 13562-84-0
EINECS: 236-953-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité