Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-2,6-dihydroxy-5-nitrosopyrimidine ≥93.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-5-nitro-2,6-pyrimidinediol, 6-Amino-5-nitrosouracil

A1202-5G
TCIAA1202-5GEA 143 EUR InStock
TCIAA1202-5G
4-Amino-2,6-dihydroxy-5-nitrosopyrimidine ≥93.0% (par HPLC)
4-Amino-2,6-dihydroxy-5-nitrosopyrimidine


Formule: C₄H₄N₄O₃
MW: 156,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012340
Numéro CAS: 5442-24-0
EINECS: 226-633-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité