Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4,5-imidazoledicarbonitrile, 2-Amino-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile

A1292-25G
TCIAA1292-25GEA 106 EUR InStock
TCIAA1292-25G
2-Amino-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-4,5-dicyano-1H-imidazole


Formule: C₅H₃N₅
MW: 133,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129982
Numéro CAS: 40953-34-2
EINECS: 255-163-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité