Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-chlorophenol Hydrochloride, 2-Chloro-4-hydroxyaniline hydrochloride

A1376-25G
TCIAA1376-25GEA 165 EUR InStock
TCIAA1376-25G
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride


Formule: C₆H₇Cl₂NO
MW: 180,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143110
Numéro CAS: 52671-64-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bf0da404c9a229caae0d2700ec54397081e790c&vid=4bf0da404c9a229caae0d2700ec54397081e790c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité