Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Allylsulfonyl)benzène ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyl 2-propenyl sulfone, Allylsulfonylbenzene, Allyl Phenyl sulphone, (Allylsulphonyl)benzene, (2-Propen-1-ylsulfonyl)benzene, (2-Propenylsulfonyl)benzene

A1444-5G
TCIAA1444-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAA1444-5G
(Allylsulfonyl)benzène ≥95.0% (par GC)
Allyl phenyl sulphone


Formule: C₉H₁₀O₂S
MW: 182,24 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD00014739
Numéro CAS: 16212-05-8
EINECS: 240-338-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0a698409d276a889dbd6c302cdadb73e9697293&vid=e0a698409d276a889dbd6c302cdadb73e9697293&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité