Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phenylbutylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Amino-4-phenylbutane Hydrochloride

A1590-25G
TCIAA1590-25GEA 250 EUR InStock
TCIAA1590-25G
4-Phenylbutylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Phenylbutylamine hydrochloride


Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 185,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093616
Numéro CAS: 30684-06-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité