Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Anhydroerythritol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Anhydroerythritol, cis-Tetrahydrofuran-3,4-diol, cis-3,4-Tetrahydrofurandiol

A1839-5G
TCIAA1839-5GEA 146 EUR InStock
TCIAA1839-5G
1,4-Anhydroerythritol ≥98.0% (par GC)
1,4-Anhydroerythritol


Formule: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075210
Numéro CAS: 4358-64-9
EINECS: 224-433-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité