Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Aminooctanophenone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

A1849-25G
TCIAA1849-25GEA 99 EUR InStock
TCIAA1849-25G
4'-Aminooctanophenone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4'-Aminooctanophenone


Formule: C₁₄H₂₁NO
Numéro CAS: 63884-78-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4276ea1ce468f88a4636f8ff1018194667c153f1&vid=4276ea1ce468f88a4636f8ff1018194667c153f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 102.0 to 108.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité