Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-3,5-xylenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-3,5-dimethylphenol

A1860-25G
TCIAA1860-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAA1860-25G
4-Amino-3,5-xylenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-3,5-xylenol


Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Numéro MDL: MFCD01741459
Numéro CAS: 3096-70-6
EINECS: 221-448-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae45500d70ee5388cb7abd4feb64d122125a5feb&vid=ae45500d70ee5388cb7abd4feb64d122125a5feb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 186.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité