Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Acetoxyacetophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

A1996-25G A1996-5G
TCIAA1996-25GEA 112 EUR InStock
TCIAA1996-25G TCIAA1996-5G
3'-Acetoxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
3'-Acetoxyacetophenone


Formule: C₁₀H₁₀O₃
Point d'ébullition: 147°C
Numéro MDL: MFCD00017227
Numéro CAS: 2454-35-5
EINECS: 219-524-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64387ddc188dad90a552d26c9eb1bd5dd748fdc3&vid=64387ddc188dad90a552d26c9eb1bd5dd748fdc3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité