Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Allylbenzylamine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Benzylamino)-1-propene, N-Benzylprop-2-en-1-amine, N-Benzylallylamine

A2142-5G
TCIAA2142-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAA2142-5G
N-Allylbenzylamine ≥97.0% (par GC)
N-Allylbenzylamine


Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Numéro MDL: MFCD00463446
Numéro CAS: 4383-22-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c7e736c22e6c715adafc9916938e3a895f11e98&vid=0c7e736c22e6c715adafc9916938e3a895f11e98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité