Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-amino-4-chlorobenzènesulfonique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Amino-4-chlorobenzenesulphonic Acid

A2196-25G
TCIAA2196-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAA2196-25G
Acide 3-amino-4-chlorobenzènesulfonique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-amino-4-chlorobenzènesulfonique


Formule: C₆H₆ClNO₃S
MW: 207,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035764
Numéro CAS: 98-36-2
EINECS: 202-661-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 9.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité