Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(2-Amino-4-chloro-5-sulphamoylphenyl)-1H-tetrazole ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-2-chloro-5-(1H-tetrazol-5-yl)benzenesulphonamide

A2219-25G
TCIAA2219-25GEA 162 EUR InStock
TCIAA2219-25G
5-(2-Amino-4-chloro-5-sulphamoylphenyl)-1H-tetrazole ≥98.0% (par HPLC)
5-(2-Amino-4-chloro-5-sulphamoylphenyl)-1H-tetrazole


Formule: C₇H₇ClN₆O₂S
MW: 274,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD11870108
Numéro CAS: 82212-14-4
EINECS: 279-922-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité