Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-2-Amino-2'-hydroxy-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-2'-amino-[1,1'-binaphthalen]-2-ol, (R)-(+)-2'-Amino-1,1'-binaphthalen-2-ol, (R)-(+)-NOBIN, (R)-(+)-1-(2-Amino-1-naphthyl)-2-naphthol

A2316-100MG
TCIAA2316-100MGEA 179 EUR InStock
TCIAA2316-100MG
(R)-(+)-2-Amino-2'-hydroxy-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par HPLC)
(R)-(+)-2-Amino-2'-hydroxy-1,1'-binaphthyl


Formule: C₂₀H₁₅NO
MW: 285,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD01882346
Numéro CAS: 137848-28-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité