Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allolactose ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-O-beta-D-Galactopyranosyl-D-glucopyranose

A2630-100MG
TCIAA2630-100MGEA 404 EUR InStock
TCIAA2630-100MG
Allolactose ≥98.0% (par HPLC)
Allolactose


Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30 g/mol
Point de fusion: 168°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD15145331
Numéro CAS: 28447-39-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystaline
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité