Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(6-Amino-2-pyridinyl)acétamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(6-Aminopyridin-2-yl)acetamide

A2707-5G
TCIAA2707-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAA2707-5G
N-(6-Amino-2-pyridinyl)acétamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Acetamido-6-aminopyridine


Formule: C₇H₉N₃O
MW: 151,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD01099052
Numéro CAS: 1075-62-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité