Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Azidovaleric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Azidopentanoic acid, 5-Azidovaleric Acid, 5-Azidopentanoic Acid

A2729-200MG
TCIAA2729-200MGEA 156 EUR InStock
TCIAA2729-200MG
5-Azidovaleric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Azidovaleric acid


Formule: C₅H₉N₃O₂
MW: 143,15 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11850108
Numéro CAS: 79583-98-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité