Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

11-Azidoundecyltrimethoxysilane ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (11-Azidoundecyl)trimethoxysilane

A2783-100MG
TCIAA2783-100MGEA 118 EUR InStock
TCIAA2783-100MG
11-Azidoundecyltrimethoxysilane ≥93.0% (par GC)
11-Azidoundecyltrimethoxysilane


Formule: C₁₄H₃₁N₃O₃Si
MW: 317,505 g/mol
Numéro MDL: MFCD11982878
Numéro CAS: 334521-23-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité