Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-[(2-Aminoethyl)carbamoyl]benzenesulphonyl azide trifluoroacetate

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-[4-(Azidosulphonyl)benzoyl]ethylenediamine trifluoroacetate, N-(2-Aminoethyl)-4-(azidosulphonyl)benzamide Ttrifluoroacetate

A2914-200MG
TCIAA2914-200MGEA 132 EUR InStock
TCIAA2914-200MG
4-[(2-Aminoethyl)carbamoyl]benzenesulphonyl azide trifluoroacetate
4-[(2-Aminoethyl)carbamoyl]benzenesulphonyl azide trifluoroacetate


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=815be61df9349754d89bd8ac8b6d1ffa36e38d86&vid=cd668f49c777d69859a41b9d5a5dcb0fc206921d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (Neutralization titration) 28.0 to 48.0 % (as TFA)
Elemental analysis (Nitrogen) 24.70 to 27.30 % (after deducting TFA)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité