Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Amino-4'-fluoroacetophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A2950-1G
TCIAA2950-1GEA 139 EUR InStock
TCIAA2950-1G
3'-Amino-4'-fluoroacetophenone ≥98.0% (par GC)
3'-Amino-4'-fluoroacetophenone


Formule: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00115400
Numéro CAS: 2002-82-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc624475ddd17333c0e1dcad06fa9a8927f1554a&vid=bc624475ddd17333c0e1dcad06fa9a8927f1554a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité