Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fmoc-L-Lys(N3)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-norleucine, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-azidohexanoic acid, Fmoc-ε-azido-Nle-OH, Fmoc-Lys(N₃)-OH, 6-Azido-N-Fmoc-L-norleucine

A3023-250MG
TCIAA3023-250MGEA 136 EUR InStock
TCIAA3023-250MG
Fmoc-L-Lys(N3)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-L-Lys(N3)-OH


Formule: C₂₁H₂₂N₄O₄
MW: 394,431 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13182319
Numéro CAS: 159610-89-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40ed8857d51f5ebcd7b5ee7e1eb23b08ad4dbaa6&vid=40ed8857d51f5ebcd7b5ee7e1eb23b08ad4dbaa6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -15.0 deg (C=1, DMF)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité