4,4'-Bis(diméthylamino)thiobenzophénone ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminothiobenzophenone, Thiomichler's ketone
A5201-1G
TCIAA5201-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAA5201-1G
4,4'-Bis(diméthylamino)thiobenzophénone ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour spectrophotométrie
4,4'-Bis(diméthylamino)thiobenzophénone
Sensitive spectrophotometric reagent for Au, Ag, Hg and Pd, use for the determination of residual chlorine.
Formule: C₁₇H₂₀N₂S
MW: 284,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040477
Numéro CAS: 1226-46-6
EINECS: 214-962-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e80b7c8aa948490b7a670e6fb6954c145f09ce25&vid=f9474fb2f285aa0c139d13e56cb6468bee487e14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité