Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

FCLA acide libre réactif de chimiluminescence

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,7-Dihydro-6-[4-[2-[N'-(5-fluoresceinyl)thioureido]ethoxy]phenyl]-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazin-3-one

A5310-10MG
TCIAA5310-10MGEA 156 EUR InStock
TCIAA5310-10MG
FCLA acide libre réactif de chimiluminescence
FCLA


Formule: C₃₆H₂₇N₅O₇S
MW: 673,70 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04037231
Numéro CAS: 133118-06-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 9.40 to 10.70 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité