Sodium benzohydroxamate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzohydroxamic acid sodium salt
B0112-25G
TCIAB0112-25GEA 424 EUR InStock
TCIAB0112-25G
Sodium benzohydroxamate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium benzohydroxamate
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 159,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058967
Numéro CAS: 22513-32-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 7.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité