Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2,4,5-trichlorophenyl)disulphide ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Di(2,4,5-trichlorophenyl) Disulphide, 2,4,5-Trichlorophenyl Disulphide

B0245-25G
TCIAB0245-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB0245-25G
Bis(2,4,5-trichlorophenyl)disulphide ≥95.0% (par GC)
Bis(2,4,5-trichlorophenyl)disulphide


Formule: C₁₂H₄Cl₆S₂
MW: 424,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000551
Numéro CAS: 3808-87-5
EINECS: 223-279-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 145.0 to 148.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité