Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Butoxybenzylidene-4-cyanoaniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Butoxybenzylideneamino)benzonitrile

B0252-1G
TCIAB0252-1GEA 185 EUR InStock
TCIAB0252-1G
4'-Butoxybenzylidene-4-cyanoaniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4'-Butoxybenzylidene-4-cyanoaniline


Formule: C₁₈H₁₈N₂O
MW: 278,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063742
Numéro CAS: 36405-17-1
EINECS: 253-018-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité