Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5-Diphenyl-3-(2-thienyl)formazan ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: STC Formazan

B0326-100MG
TCIAB0326-100MGEA 37.4 EUR InStock
TCIAB0326-100MG
1,5-Diphenyl-3-(2-thienyl)formazan ≥96.0% (par HPLC)
1,5-Diphenyl-3-(2-thienyl)formazan


Formule: C₁₇H₁₄N₄S
MW: 306,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059744
Numéro CAS: 135984-01-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 17.00 to 19.00 %
Lambda max. 515.0 to 525.0 nm (CH3CN)
Molar extinction coefficient min. 13000 (CH3CN, 515.0 to 525.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité