Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Benzyl-o-phenetidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Benzyl-2-ethoxyaniline

B0431-25G
TCIAB0431-25GEA 251 EUR InStock
TCIAB0431-25G
N-Benzyl-o-phenetidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Benzyl-o-phenetidine


Formule: C₁₅H₁₇NO
MW: 227,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059373
Numéro CAS: 13371-95-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 29.0 to 32.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité