Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: S-n-Butyrylthiocholine iodide, (2-Butyrylthioethyl)trimethylammonium iodide, 2-(Butyrylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, (Propylcarbonylthioethyl)trimethylammonium iodide, (2-(Butyrylthio)ethyl)trimethylammonium iodide
B0775-5G
TCIAB0775-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB0775-5G
Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium
Formule: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 317,23 g/mol
Point de fusion: 172 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011845
Numéro CAS: 1866-16-6
EINECS: 217-475-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce6b0f164944e4d07205274c354890b2e639fd99&vid=ce6b0f164944e4d07205274c354890b2e639fd99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 171.0 to 176.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité